Stampa…
7-Methylindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17521.03EA 138 CHF
L17521.03 L17521.06
7-Methylindole ≥98%
7-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C
Punto di fusione: 83…84 °C
Densità: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005684
CAS Number: 933-67-5
EINECS: 213-270-1
Mehr About VWR