Stampa…
7-Ethylindole
Fornitore: Molekula
MOLE12743252-25GEA 0 CHF
MOLE12743252-25G
7-Ethylindole
7-Ethylindole
Formula: C₁₀H₁₁N
Peso molecolare: 145,2 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00143514
CAS Number: 22867-74-9
Mehr About VWR