Stampa…
1-Methylindole
Fornitore: Molekula
MOLE19002834-25GEA 0 CHF
MOLE19002834-25G
1-Methylindole
1-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 239 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 94…95 °C
Densità: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005800
CAS Number: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,
Mehr About VWR