Stampa…
1-Methylindole 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO186301000EA 630 CHF
ACRO186301000 ACRO186300250 ACRO186300050
1-Methylindole 98+%
1-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 236…239 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 94…95 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005800
CAS Number: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR