6-Idrossiindolo 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Idrossi-1H-indolo
ACRO379010010EA
163
CHF
ACRO379010010
ACRO379010050
6-Idrossiindolo 97%
6-Idrossiindolo
Formula:
C₈H₇NO Peso molecolare: 133,15 g/mol Punto di fusione: 124…130 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00152101 CAS Number: 2380-86-1 EINECS: 417-020-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White to off-white Glistening crystalline powder (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 130 °C |
HPLC | ≥97.5 % |