Indole-6-carboxylic acid
Fornitore: Molekula
MOLEM39891889EA
0
CHF
MOLEM39891889
Indole-6-carboxylic acid
Indole-6-carboxylic acid
Formula:
C₉H₇NO₂ Peso molecolare: 161,16 g/mol Punto di fusione: 254…257 °C |
MDL Number:
MFCD00210441 CAS Number: 1670-82-2 |