Stampa…
Indole-6-carbonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L20099.MDEA 83.3 CHF
L20099.MD L20099.06 L20099.03
Indole-6-carbonitrile ≥98%
Indole-6-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016732
CAS Number: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR