Stampa…
5-Chloroindole
Fornitore: Molekula
MOLE25238892-5GEA 0 CHF
MOLE25238892-5G
5-Chloroindole
5-Chloroindole
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di fusione: 71…72 °C
MDL Number: MFCD00005672
CAS Number: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
Mehr About VWR