Stampa…
5-Chloroindole ≥98%
Attenzione
A13592.14EA 1380 CHF
A13592.14
5-Chloroindole ≥98%
5-Chloroindole
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005672
CAS Number: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
Mehr About VWR