6-Bromoindole
Fornitore: Molekula
MOLEM57350421EA
0
CHF
MOLEM57350421
6-Bromoindole
6-Bromoindole
Formula:
C₈H₆BrN Peso molecolare: 196,05 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00238550 CAS Number: 52415-29-9 |