Stampa…
Indeno[1,2,3-cd]pirene
Fornitore: Merck
Attenzione
48499.EA 215 CHF
48499.
Indeno[1,2,3-cd]pirene
Indeno[1,2,3-cd]pirene
Formula: C₂₂H₁₂
Peso molecolare: 276,34 g/mol
Punto di ebollizione: 536 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…164 °C
CAS Number: 193-39-5
EINECS: 205-893-2
Mehr About VWR