Stampa…
2-Etilimidazolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO219280025EA 444 CHF
ACRO219280025 ACRO219285000 ACRO219281000
2-Etilimidazolo 99%
2-Etilimidazolo
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 83…87 °C
Flash Pt: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005192
CAS Number: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole
Learn more
About VWR
Mehr About VWR