Stampa…
Imidazolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 1H-Imidazolo
24720.157EA 37.6 CHF
24720.157
Imidazolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Imidazolo
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68,08 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89…90 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04935
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Melting point 88 - 91 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR