Iodio(V)ossido ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
87682.22EA
397
CHF
87682.22
87682.14
Iodio(V)ossido ≥98%
Iodio(V)ossido
An oxidizing agent to remove CO from gas
Formula:
I₂O₅ Peso molecolare: 333,81 g/mol Punto di fusione: 275…350 °C (dec.) Densità: 5,08 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011356 CAS Number: 12029-98-0 EINECS: 234-740-2 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,05040 |