Stampa…
2,2'-Dipyridyl disulphide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41109.0005EA 160 CHF
8.41109.9999 8.41109.0005
2,2'-Dipyridyl disulphide per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyl disulphide
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
Peso molecolare: 220,32 g/mol
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006287
CAS Number: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
Visualizza i codici
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 57 - 61 °C
Molar Mass 220.3 g/mol
Flash Point 210 °C
Ignition Point 340 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR