Stampa…
Dibenzyl sulphide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO335000050EA 22.8 CHF
ACRO335000050
Dibenzyl sulphide 98%
Dibenzyl sulphide
Formula: C₁₄H₁₄S
Peso molecolare: 214,33 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44…49 °C
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00004784
CAS Number: 538-74-9
EINECS: 208-703-6
UN: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01147
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR