Ethyl methyl sulphide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L02859.22EA
223
CHF
L02859.22
L02859.14
Ethyl methyl sulphide ≥97%
Ethyl methyl sulphide
Formula:
C₃H₈S Peso molecolare: 76,16 g/mol Punto di ebollizione: 66…67 °C Punto di fusione: –106 °C Densità: 0,841 Flash Pt: –15 °C (5 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009268 CAS Number: 624-89-5 EINECS: 210-868-4 UN: 1993 ADR: 3,II |