Stampa…

Dipropyl sulphide

Fornitore: Molekula
Pericolo

MOLE44132658-100GEA 0 CHF
MOLE44132658-100G
Dipropyl sulphide
Dipropyl sulphide
Formula: C₆H₁₄S
Peso molecolare: 118,24 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –102 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009379
CAS Number: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08053

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR