Dioctadecyl disulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B21978.06EA
210
CHF
B21978.06
B21978.03
B21978.14
Dioctadecyl disulphide ≥98%
Dioctadecyl disulphide
Formula:
C₃₆H₇₄S₂ Peso molecolare: 571,12 g/mol Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026687 CAS Number: 2500-88-1 EINECS: 219-702-5 |