Stampa…
Dimetil solfuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20833.0250EA 30.7 CHF
8.20833.9999 8.20833.0250 8.20833.9160 8.20833.9045 8.20833.0005 8.20833.9025 8.20833.1000
Dimetil solfuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dimetil solfuro
Formula: C₂H₆S
Peso molecolare: 62,14 g/mol
Punto di ebollizione: 36,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008562
CAS Number: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204
Visualizza i codici
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 37 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 530 hPa (25 °C)
Flash Point -48 °C
Refractive Index 1.4351 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 19.7 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
Learn more
About VWR
Mehr About VWR