Dibutyl sulphide 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO108010025EA
747
CHF
ACRO108010025
ACRO108011000
ACRO108015000
Dibutyl sulphide 99%, puro
Dibutyl sulphide
Formula:
C₈H₁₈S Peso molecolare: 146,3 g/mol Punto di ebollizione: 188…189 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,84 g/cm³ Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009468 CAS Number: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 UN: 3334 ADR: 9,III Merck Index: 12,01626 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Sulfated ash | ≤0.05 % |
Solubility | (3 M in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.4 |
UV | at 300 nm A: ≤0.05 |
UV | (3 M in water) |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |