Dimetilsolfossido, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
94563-1ML-FEA
47.7
CHF
94563-1ML-F
94563-10ML-F
Dimetilsolfossido, Supelco®
Dimetilsolfossido
Formula:
(CH₃)₂SO Peso molecolare: 78,14 g/mol Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 18,5 °C Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS Number: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |