Stampa…
Dimetilsolfossido ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
282164KEA 71.3 CHF
282164K
Dimetilsolfossido ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Peso molecolare: 78,14 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18,5 °C
Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Visualizza i codici
IR Spectrum Passes test
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR