Ammonio solfammato ≥98% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
14534.A3EA
507
CHF
14534.A3
14534.36
Ammonio solfammato ≥98% ACS
Ammonio solfammato
In electroplating solutions, making nitrous oxide gas, for manufacture of flameproofing textiles and paper products
Formula:
H₆N₂O₃S Peso molecolare: 114,13 g/mol Punto di ebollizione: 160 °C (dec.) Punto di fusione: 131…135 °C Densità: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011429 CAS Number: 7773-06-0 EINECS: 231-871-7 Merck Index: 12,00589 |