Stampa…
Ammonio tiocianato ≥98%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ammonio solfocianuro
21342.297EA 126 CHF
21342.297
Ammonio tiocianato ≥98%, purificato
Ammonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Peso molecolare: 76,12 g/mol
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR