Ammonio persolfato (APS) 98+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ammonium persulphate
ACRO401161000EA
37.1
CHF
ACRO401161000
ACRO401160020
ACRO401160250
ACRO401160100
ACRO401165000
ACRO401160050
Ammonio persolfato (APS) 98+% ACS
Ammonio persolfato (APS)
Formula:
(NH₄)₂S₂O₈ Peso molecolare: 228,2 g/mol Punto di fusione: 120 °C (dec.) Densità: 1,98 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS Number: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Titration with KMnO4 | ≥98.0 % |
Chloride and Chlorate (as Cl) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Manganese (Mn) | ≤0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Titrable free acid | ≤0.04 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |