Ammonio diidrogeno fosfato ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
21302.368EA
220
CHF
21302.368
Ammonio diidrogeno fosfato ≥97%, TECHNICAL
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula:
NH₄H₂PO₄ Peso molecolare: 115,03 g/mol Punto di fusione: 190 °C Densità: 1,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS Number: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 REACH: 01-2119488166-29 Merck Index: 13,00547 |
Assay | Min. 97 % |