di-Ammonio idrogeno fosfato ≥97.5%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Ammonio fosfato bibasico
21306.362EA
222
CHF
21306.362
di-Ammonio idrogeno fosfato ≥97.5%, TECHNICAL
di-Ammonio idrogeno fosfato
Formula:
(NH₄)₂HPO₄ Peso molecolare: 132,06 g/mol Punto di fusione: 185 °C Densità: 1,619 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS Number: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 12,00576 |
Assay | Min. 97.5 % |