Stampa…
di-Ammonio idrogeno fosfato ≥98.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonio fosfato bibasico
11597.30EA 57.4 CHF
11597.30 11597.A1
di-Ammonio idrogeno fosfato ≥98.0% ACS
di-Ammonio idrogeno fosfato
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Peso molecolare: 132,06 g/mol
Punto di fusione: 155 °C (dec.)
Densità: 1,619
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010891
CAS Number: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Mehr About VWR