Stampa…
Triphenylantimony per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21199.0100EA 135 CHF
8.21199.0100 8.21199.9999
Triphenylantimony per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triphenylantimony
Formula: C₁₈H₁₅Sb
Peso molecolare: 353,08 g/mol
Punto di ebollizione: 377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (12 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003000
CAS Number: 603-36-1
EINECS: 210-037-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 353.07 g/mol
Bulk Density 1490 kg/m3
Boiling Point 377 °C (1013 hPa)
Flash Point 113 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR