Tricyclohexylphosphine ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
30386.03EA
62.6
CHF
30386.03
30386.14
30386.06
Tricyclohexylphosphine ≥96%
Tricyclohexylphosphine
Formula:
C₁₈H₃₃P Peso molecolare: 280,43 g/mol Punto di ebollizione: 132…134 °C (0,02 mmHg) Punto di fusione: 76…78 °C Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003853 CAS Number: 2622-14-2 EINECS: 220-069-2 |