Stampa…
Tetraoctylammonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14929.30EA 1470 CHF
A14929.30 A14929.18 A14929.09
Tetraoctylammonium bromide ≥98%
Tetraoctylammonium bromide
Formula: C₃₂H₆₈BrN
Peso molecolare: 546,8 g/mol
Punto di fusione: 94…99 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011863
CAS Number: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Mehr About VWR