Stampa…
Tetreetilammonio bromuro
Fornitore: Molekula
MOLEM26739038EA 0 CHF
MOLEM26739038
Tetreetilammonio bromuro
Tetreetilammonio bromuro
Formula: C₈H₂₀BrN
Peso molecolare: 210,16 g/mol
Punto di fusione: > 285 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 12,09340
Mehr About VWR