Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro
A6284.0500EA 285 CHF
A6284.0500
Cetil-trimetilammonio bromuro
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso molecolare: 364,45 g/mol
Punto di fusione: 237…243 °C
Flash Pt: 244 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Mehr About VWR