Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro
A15235.22EA 55.7 CHF
A15235.22 A15235.0I A15235.36
Cetil-trimetilammonio bromuro ≥98%
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso molecolare: 364,45 g/mol
Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.)
Flash Pt: 244 °C (471 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Mehr About VWR