(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Fornitore: Molekula
|
Attenzione
|
MOLEM66589242EA
0
CHF
MOLEM66589242
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula:
C₂₀H₂₀BrP Peso molecolare: 371,26 g/mol Punto di fusione: 205…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011838 CAS Number: 1530-32-1 EINECS: 216-223-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |