(1-Nonyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
|
Attenzione
|
L02341.06EA
45
CHF
L02341.06
(1-Nonyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Nonyl)triphenylphosphonium bromide
Formula:
H₃C(CH₂)₈P(C₆H₅)₃Br Peso molecolare: 469,44 g/mol Punto di fusione: 63…65 °C |
MDL Number:
MFCD00051875 CAS Number: 60902-45-6 EINECS: 262-521-1 |