Stampa…
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
45463.18EA 635 CHF
45463.18 45463.30
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Formula: Bi₂S₃
Peso molecolare: 514,16 g/mol
Punto di fusione: 763 °C
Densità: 7,7
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014204
CAS Number: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329
Mehr About VWR