Bismuth(III) sulphide ≥99.9%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
35834.18EA
311
CHF
35834.18
35834.30
Bismuth(III) sulphide ≥99.9%
Bismuth(III) sulphide
Formula:
Bi₂S₃ Peso molecolare: 514,16 g/mol Punto di fusione: 763 °C Densità: 7,7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014204 CAS Number: 1345-07-9 EINECS: 215-716-0 Merck Index: 12,01329 |