Stampa…
Trifenil fosfato analytical standard, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
442829.EA 37 CHF
442829.
Trifenil fosfato analytical standard, Supelco®
Trifenil fosfato
Formula: C₁₈H₁₅O₄P
Peso molecolare: 326,29 g/mol
Punto di ebollizione: 412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 50…51 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003031
CAS Number: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
Mehr About VWR