Stampa…
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO387880010EA 39.1 CHF
ACRO387880010
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane 97%
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Formula: C₁₆H₂₂Si₂
Peso molecolare: 270,52 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (0,3 mmHg)
Punto di fusione: 33…38 °C
Flash Pt: 105 °C
MDL Number: MFCD00054786
CAS Number: 1145-98-8
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
HPLC ≥96.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR