Stampa…
Tetraoctyltin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21898.0100EA 166 CHF
8.21898.9999 8.21898.0100 8.21898.5000
Tetraoctyltin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetraoctyltin
Formula: C₃₂H₆₈Sn
Peso molecolare: 571,6 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (13 hPa)
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 3590-84-9
EINECS: 222-733-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 571.57 g/mol
Boiling Point 268 °C (13 hPa)
Flash Point 180 °C
Refractive Index 1.4681 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR