Stampa…
Tetramethyltin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08706.0010EA 205 CHF
8.08706.9999 8.08706.0010
Tetramethyltin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetramethyltin
Formula: C₄H₁₂Sn
Peso molecolare: 178,85 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –54 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008278
CAS Number: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -54 °C
Molar Mass 178.82 g/mol
Boiling Point 74 - 75 °C (1013 hPa)
Flash Point -12 °C
Refractive Index 1.441 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR