Stampa…
Tetrametilsilano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
87920-25MLEA 60.3 CHF
87920-25ML
Tetrametilsilano, Supelco®
Tetrametilsilano
Formula: C₄H₁₂Si
Peso molecolare: 88,22 g/mol
Punto di ebollizione: 26,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,642 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008274
CAS Number: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I
Mehr About VWR