Stampa…
Chlorotripropylsilane ≥98%
Pericolo
B22068.14EA 223 CHF
B22068.14 B22068.06
Chlorotripropylsilane ≥98%
Chlorotripropylsilane
Formula: C₉H₂₁ClSi
Peso molecolare: 192,8 g/mol
Punto di ebollizione: 199…201 °C
Densità: 0,881
Flash Pt: 70 °C (158 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000508
CAS Number: 995-25-5
EINECS: 213-624-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Mehr About VWR