Stampa…
Chlorotriethylsilane
Fornitore: Molekula
MOLEM36065452EA 0 CHF
MOLEM36065452
Chlorotriethylsilane
Chlorotriethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClSi
Peso molecolare: 150,72 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C (1013 hPa)
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000507
CAS Number: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II
Mehr About VWR