Stampa…
Octyltriethoxysilane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO338080250EA 32.2 CHF
ACRO338080250 ACRO338081000
Octyltriethoxysilane 97%
Octyltriethoxysilane
Formula: C₁₄H₃₂O₃Si
Peso molecolare: 276,49 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039883
CAS Number: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR