Stampa…
Vinyltrimethoxysilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41268.0100EA 129 CHF
8.41268.0100
Vinyltrimethoxysilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethoxysilane
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Peso molecolare: 148,23 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008605
CAS Number: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Molar Mass 148.23 g/mol
Boiling Point 122 - 124 °C
Vapor Pressure 88 hPa (55 °C)
Flash Point 22 °C
Explosion Limit 1.1 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR