Stampa…
Tetrapropoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L16644.14EA 77.6 CHF
L16644.14 L16644.22
Tetrapropoxysilane ≥97%
Tetrapropoxysilane
Formula: C₁₂H₂₈O₄Si
Peso molecolare: 264,44 g/mol
Punto di ebollizione: 224…225 °C/ 94 °C (5 mmHg)
Densità: 0,916
Flash Pt: 95 °C (203 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009364
CAS Number: 682-01-9
EINECS: 211-659-0
Mehr About VWR