Stampa…
Stagno (II) ossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
11569.14EA 54.4 CHF
11569.14 11569.36 11569.22
Stagno (II) ossido ≥99.9% (metals basis)
Stagno (II) ossido
Reducing agent, soft abrasive, preparation of stannous salts
Formula: OSn
Peso molecolare: 134,71 g/mol
Punto di ebollizione: 1425 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1080 °C (dec.)
Densità: 6,45
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011243
CAS Number: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944
Mehr About VWR